6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-5-azaindole
OR301258-5G
APOSOR301258-5GEA
101
EUR
APOSOR301258-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,5800 g/mol Schmelzpunkt: 190…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690133 CAS-Nummer: 74976-31-1 |