6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301260-25G
APOSOR301260-25GEA
137
EUR
APOSOR301260-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09266227 CAS-Nummer: 944937-53-5 |