1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301265-1G
APOSOR301265-1GEA
125
EUR
APOSOR301265-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine hydrochloride 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₇N₃·ClH Molecular Weight: 169,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689965 CAS-Nummer: 1134307-94-0 |