5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrIN₂
Schmelzpunkt: 234…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779519
CAS-Nummer: 757978-18-0