6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Chloro-7-azaindole
OR301275-25G
APOSOR301275-25GEA
161
EUR
APOSOR301275-25G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659666 CAS-Nummer: 55052-27-2 |