Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
OR301280-5G
APOSOR301280-5GEA
139
EUR
APOSOR301280-5G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457785 CAS-Nummer: 849067-96-5 |