5-Chlor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-2-methoxybenzoesäurenitril
OR30129-250MG
APOSOR30129-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR30129-250MG
5-Chlor-2-methoxybenzonitril
5-Chlor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052867
CAS-Nummer: 55877-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III