1-Boc-2-(aminomethyl)-piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR301292-1G
APOSOR301292-1GEA
0
EUR
APOSOR301292-1G
1-Boc-2-(aminomethyl)-piperidin
1-Boc-(2-aminomethyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01317791 CAS-Nummer: 370069-31-1 |