4-Chlor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301298-5G
APOSOR301298-5GEA 68.3 EUR
APOSOR301298-5G
4-Chlor-3-iodpyridin
4-Chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Molecular Weight: 239.4415 g/mol
Schmelzpunkt: 71…81 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00234024
CAS-Nummer: 89167-34-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III