2-Furonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2-Cyanfuran

OR30131-25G
APOSOR30131-25GEA 149 EUR
APOSOR30131-25G
2-Furonitril 98%
2-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Molecular Weight: 93,08 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Dichte: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003223
CAS-Nummer: 617-90-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR