7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301310-250MG
APOSOR301310-250MGEA
92.8
EUR
APOSOR301310-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₇H₅N₃O Molecular Weight: 147,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189361 CAS-Nummer: 1060815-89-5 |