Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301332-1G
APOSOR301332-1GEA 97.3 EUR
APOSOR301332-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752622
CAS-Nummer: 274-56-6