Dihydro-2H-pyran-3(4H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301349-1G
APOSOR301349-1GEA
23.2
EUR
APOSOR301349-1G
Dihydro-2H-pyran-3(4H)-one 95+%
Dihydro-2H-pyran-3(4H)-one
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,1158 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00182426 CAS-Nummer: 23462-75-1 |