3-(Cyclopentyloxy)benzenemethanamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Cyclopentyloxy)phenyl)methanamine hydrochloride
OR301360-1G
APOSOR301360-1GEA
79.9
EUR
APOSOR301360-1G
3-(Cyclopentyloxy)benzenemethanamine hydrochloride 98%
3-(Cyclopentyloxy)benzenemethanamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 227,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16040134 CAS-Nummer: 1235441-67-4 |