1,3-Dichlor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301367-100G
APOSOR301367-100GEA
84.1
EUR
APOSOR301367-100G
1,3-Dichlor-2-iodbenzol 98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃Cl₂I Molecular Weight: 272,90 g/mol Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060658 CAS-Nummer: 19230-28-5 |