Methyl 4-(methylsulphonyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301368-5G
APOSOR301368-5GEA 0 EUR
APOSOR301368-5G
Methyl 4-(methylsulphonyl)benzoate 98%
Methyl 4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₉H₁₀O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100037
CAS-Nummer: 22821-70-1