3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha-(Boc-amino)-m-toluidine, 3-Amino-N-Boc-benzylamine, tert-Butyl (3-Aminobenzyl)carbamate, alpha-(tert-Butoxycarbonyl)amino-m-toluidine, 3-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]aniline, 3-[(Boc-amino)methyl]aniline, (3-Aminobenzyl)carbamic Acid tert-Butyl, tert-Butyl 3-aminobenzylcarbamate
OR301370-1G
APOSOR301370-1GEA
84.1
EUR
APOSOR301370-1G
3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine 97%
3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974010 CAS-Nummer: 147291-66-5 |