Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-bromomethylbenzoate
OR301372-25G
APOSOR301372-25GEA
112
EUR
APOSOR301372-25G
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,0706 g/mol Schmelzpunkt: 32…33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425900 CAS-Nummer: 2417-73-4 |