2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR301375-1G
APOSOR301375-1GEA
0
EUR
APOSOR301375-1G
2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663519 CAS-Nummer: 130721-78-7 |