2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301377-5G
APOSOR301377-5GEA 85.7 EUR
APOSOR301377-5G
2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride
Formel: C₅H₃Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 212,0538 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03541049
CAS-Nummer: 6684-39-5