2,3-Dibromopyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301382-1G
APOSOR301382-1GEA
79.9
EUR
APOSOR301382-1G
2,3-Dibromopyrazine 95%
2,3-Dibromopyrazine
Formel:
C₄H₂Br₂N₂ Molecular Weight: 237,8800 g/mol Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684897 CAS-Nummer: 95538-03-7 |