2,5-Dichlor-3-formylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dichloronicotinaldehyde, 2,5-Dichloro-3-formylpyridine
OR301386-5G
APOSOR301386-5GEA 0 EUR
APOSOR301386-5G
2,5-Dichlor-3-formylpyridin 95%
2,5-Dichlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 176,0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056627
CAS-Nummer: 176433-49-1