5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-2-methoxybenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid
OR30141-25G
APOSOR30141-25GEA 75.4 EUR
APOSOR30141-25G
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid 97%
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₃S
Molecular Weight: 241.09 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052959
CAS-Nummer: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8 II