Methyl-4-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorbenzoesäuremethylester
OR30145-500G
APOSOR30145-500GEA
159
EUR
APOSOR30145-500G
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000621 CAS-Nummer: 1126-46-1 |