2,5-Dimethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30149-25G
APOSOR30149-25GEA 178 EUR
APOSOR30149-25G
2,5-Dimethoxybenzonitril 98%
2,5-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
Schmelzpunkt: 80…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016375
CAS-Nummer: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III