methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR30151-1G
OR30151-250MG
OR30151-500MG
APOSOR30151-1GEA
0
EUR
APOSOR30151-1G
APOSOR30151-250MG
APOSOR30151-500MG
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Formel:
C₈H₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205145 CAS-Nummer: 63450-84-0 |