4-Phenyl-5-thio-3H-1,2-dithiole-3-thione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Mercapto-4-phenyl-3H-1,2-dithiole-3-thione, 4-Phenyl-5-sulphanyl-3H-1,2-dithiole-3-thione, 3-Oxo-4-phenyl-5-sulphanyl-3H-1,2-dithiole
OR30153-1G
APOSOR30153-1GEA
91.5
EUR
APOSOR30153-1G
4-Phenyl-5-thio-3H-1,2-dithiole-3-thione
4-Phenyl-5-thio-3H-1,2-dithiole-3-thione
Formel:
C₉H₆S₄ Molecular Weight: 242,404 g/mol Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052322 CAS-Nummer: 16101-90-9 |