4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile
OR30167-1G
APOSOR30167-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30167-1G
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel: C₅H₃ClN₄
Molecular Weight: 154,56 g/mol
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052343
CAS-Nummer: 94741-69-2