4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 4-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Methoxybenzolsulfochlorid

OR30190-25G
APOSOR30190-25GEA 21.9 EUR
APOSOR30190-25G
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 98%
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molecular Weight: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C/0,4mmHg
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR