2-Cyan-5-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-5-methylaniline
OR30201-1G
APOSOR30201-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30201-1G
2-Cyan-5-methylanilin
2-Cyan-5-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173706 CAS-Nummer: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |