2-Amino-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30203-5G
APOSOR30203-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30203-5G
2-Amino-4-methylbenzoic acid
2-Amino-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047853
CAS-Nummer: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3