3,5-Dichloro-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR302035-1G
APOSOR302035-1GEA
221
EUR
APOSOR302035-1G
3,5-Dichloro-2-nitroaniline
3,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207,014 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01463654 CAS-Nummer: 122584-83-2 |