2,5-Dibromo-3,4-pyridinediamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibromopyridine-3,4-diamine
OR302039-1G
APOSOR302039-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302039-1G
2,5-Dibromo-3,4-pyridinediamine
2,5-Dibromo-3,4-pyridinediamine
Formel: C₅H₅Br₂N₃
Molecular Weight: 266,921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15526814
CAS-Nummer: 221241-11-8