5-Amino-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR302058-1G
APOSOR302058-1GEA 63.8 EUR
APOSOR302058-1G
5-Amino-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₅
Molecular Weight: 185,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128357
CAS-Nummer: 72816-14-9