N-Methyl-N-4-piperidinylmethanesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulphonamide
OR302060-1G
APOSOR302060-1GEA
388
EUR
APOSOR302060-1G
N-Methyl-N-4-piperidinylmethanesulphonamide
N-Methyl-N-4-piperidinylmethanesulphonamide
Formel:
C₇H₁₆N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12086666 CAS-Nummer: 70724-74-2 |