4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Cyclohexylhydrazinecarbothioamide
OR302062-5G
APOSOR302062-5GEA
215
EUR
APOSOR302062-5G
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₁₅N₃S Molecular Weight: 173,2791 g/mol Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021318 CAS-Nummer: 21198-18-5 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)