2-Bromopyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302077-1G
APOSOR302077-1GEA
183
EUR
APOSOR302077-1G
2-Bromopyridine-3,4-diamine
2-Bromopyridine-3,4-diamine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12910485 CAS-Nummer: 189230-41-9 |