2,4-Dichloro-7,7-dimethyl-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302091-1G
APOSOR302091-1GEA
1200
EUR
APOSOR302091-1G
2,4-Dichloro-7,7-dimethyl-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
2,4-Dichloro-7,7-dimethyl-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 219,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19688042 CAS-Nummer: 1260088-72-9 |