4-Bromo-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302098-1G
APOSOR302098-1GEA
27.7
EUR
APOSOR302098-1G
4-Bromo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Bromo-3-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₂BrN₃O₂ Molecular Weight: 191.971 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114992 CAS-Nummer: 89717-64-6 |