5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302101-1G
APOSOR302101-1GEA
194
EUR
APOSOR302101-1G
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 205,997 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00195044 CAS-Nummer: 89607-13-6 |