3,5-Dimethylisoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30211-25G
APOSOR30211-25GEA 21.9 EUR
APOSOR30211-25G
3,5-Dimethylisoxazol 95%
3,5-Dimethylisoxazole
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003156
CAS-Nummer: 300-87-8
UN: 1993
ADR: 3,III