4-Bromo-2-chlorothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR302112-1G
OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA
348
EUR
APOSOR302112-1G
APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Formel:
C₃HBrClNS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09746336 CAS-Nummer: 92977-45-2 UN: 1759 ADR: 8,III |