Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl-4-bromothiazole-2-carboxylate, Methyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR302113-1G
APOSOR302113-1GEA
133
EUR
APOSOR302113-1G
Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Formel:
C₅H₄BrNO₂S Molecular Weight: 222,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11114545 CAS-Nummer: 1025468-06-7 |