1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302114-1G
APOSOR302114-1GEA
60.9
EUR
APOSOR302114-1G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,1500 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09743299 CAS-Nummer: 800401-65-4 |