4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR302119-1G
APOSOR302119-1GEA
220
EUR
APOSOR302119-1G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16660234 CAS-Nummer: 1083326-41-3 |