5-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR302146-1G
APOSOR302146-1GEA
507
EUR
APOSOR302146-1G
5-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
5-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂ Molecular Weight: 239,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22034709 CAS-Nummer: 1276075-40-1 |