2-Hydroxy-3-methylpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR302157-1G
APOSOR302157-1GEA 0 EUR
APOSOR302157-1G
2-Hydroxy-3-methylpyrazin
2-Hydroxy-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646120
CAS-Nummer: 19838-07-4