4-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302165-1G
APOSOR302165-1GEA 84.1 EUR
APOSOR302165-1G
4-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
4-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834845
CAS-Nummer: 468718-65-2