2-Bromo-N-methylpyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302166-1G
APOSOR302166-1GEA
426
EUR
APOSOR302166-1G
2-Bromo-N-methylpyridin-4-amine
2-Bromo-N-methylpyridin-4-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18259179 CAS-Nummer: 847799-64-8 |