6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
OR302169-5G
APOSOR302169-5GEA 95.7 EUR
APOSOR302169-5G
6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₉H₆N₂OS
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010537
CAS-Nummer: 943-03-3